P8412
′o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Scegli un formato
CHF 274.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 274.00
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 30 mg substrate per tablet
Stato
tablet
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)