Documenti
P8287
Sigma-Aldrich
′o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Formula condensata:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.06
Beilstein:
3912045
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
′o-fenilendiammina, tablet, 10 mg substrate per tablet
Forma fisica
tablet
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La o-fenilendiammina (o-PD) è una molecola incolore e non fluorescente.
Il cloridrato di o-fenilendiammina (OPD) è un substrato cromogeno adatto all'uso nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA) in quanto si avvale di coniugati a perossidasi di rafano Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile arancio-bruno e può essere letto con spettrofotometria a 450 nm. La reazione dell′OPD può essere arrestata con HCl 3N o H2SO4 3 M e può essere letta a 492 nm.
Applicazioni
Il cloridrato di o-fenilendiammina è usato come substrato per gli anticorpi secondari coniugati a perossidasi di rafano nel saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA).
Ricostituzione
Sciogliere una compressa in 0,05 M di tampone fosfato-citrato a pH 5,0 alla concentrazione desiderata (in genere si utilizza una concentrazione di OPD di 0,4 mg/ml). Subito prima dell′uso, aggiungere 40 μl di perossido di idrogeno fresco al 30% per 100 ml di soluzione tampone per il substrato. Le compresse sono confezionate individualmente in bustine di stagnola.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Henry Surendra et al.
Malaria journal, 18(1), 227-227 (2019-07-10)
Analysis of anti-malarial antibody responses has the potential to improve characterization of the variation in exposure to infection in low transmission settings, where conventional measures, such as entomological estimates and parasitaemia point prevalence become less sensitive and expensive to measure.
Sara Buezo Montero et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 377-377 (2020-08-28)
Mosquitoes of the Aedes genus transmit arboviruses of great importance to human health as dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. The tiger mosquito Aedes albopictus can play an important role as arboviral vector, especially when Aedes aegypti is absent or
Rama Devudu Puligedda et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-03-04)
Poliovirus (PV)-specific intestinal IgAs are important for cessation of PV shedding in the gastrointestinal tract following an acute infection with wild type or vaccine-derived PV strains. We sought to produce IgA monoclonal antibodies (mAbs) with PV neutralizing activity. We first
Rafaella P M Guimarães-Peixoto et al.
Veterinary parasitology, regional studies and reports, 20, 100375-100375 (2020-05-26)
Bovine cysticercosis remains as one of the most important cause of carcasses and viscera condemnation in Brazilian slaughterhouses. However, the efficiency of post-mortem inspection for the diagnosis of this zoonotic disease is relatively low, and few available studies were performed
Saima Ajaz et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 320(1), C57-C65 (2020-11-06)
The COVID-19 pandemic has been the primary global health issue since its outbreak in December 2019. Patients with metabolic syndrome suffer from severe complications and a higher mortality rate due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. We
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.