Vai a
P8787
’o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 216.00
100 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 407.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
CHF 216.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 4 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Il cloridrato di o-fenilendiammina (OPD) è un substrato cromogeno adatto all'uso nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA) in quanto si avvale di coniugati a perossidasi di rafano Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile arancio-bruno e può essere letto con spettrofotometria a 450 nm. La reazione dell′OPD può essere arrestata con HCl 3N o H2SO4 3 M e può essere letta a 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a substrate for horseradish-peroxidase-conjugated secondary antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6912P6662P7288
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ′o-fenilendiammina
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)