Vai a
P7288
’o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 435.00
50 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 470.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.06
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-418-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
CHF 435.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 20 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Il cloridrato di o-fenilendiammina (OPD) è un substrato cromogeno adatto all'uso nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA) in quanto si avvale di coniugati a perossidasi di rafano Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile arancio-bruno e può essere letto con spettrofotometria a 450 nm. La reazione dell′OPD può essere arrestata con HCl 3N o H2SO4 3 M e può essere letta a 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used:
  • as a substrate for the eosinophil peroxidase (EPO) assay in bronchoalveolar lavage fluid (BALF)
  • in cell adhesion molecule-enzyme immunoassay (CAM-EIA) to analyze the amounts of E-selectin induced by test compounds (LPS or solutions and materials) on endothelial cells
  • in ultra-sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to measure prolactin and luteinizing hormone (LH)
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8806P8412P6787
description
tablet, 20 mg substrate per tablet
description
tablet, 3 mg substrate per tablet
description
tablet, 30 mg substrate per tablet
description
tablet, 2 mg substrate per tablet
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ′o-fenilendiammina
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)