Key Documents
P7998
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
Sinonimo/i:
Alkaline phosphatase substrate solution (pNPP)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.83
product name
Substrato liquido per fosfatasi alcalina giallo (pNPP), per ELISA, ready to use solution
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Questo prodotto è un substrato della fosfatasi alcalina fornito pronto all′uso e in tampone e consiste in p-nitrofenilfosfato (pNPP). Questo substrato avanzato include uno stabilizzante insolubile in grado di aumentare la stabilità e la reattività, riducendo nel contempo l′assorbanza della linea di base. Produce un prodotto finale solubile, non è quindi indicato per applicazioni di blotting o di istochimica.
Applicazioni
Sviluppa un prodotto di reazione giallo solubile che può essere letto a 405 nm. Nel caso di test al punto di fine, la reazione può essere fermata con l′aggiunta di NaOH 3 N. Consigliato per procedure ELISA (in micropozzetti); non indicato per applicazioni su membrana.
Avvertenza
 Stabile almeno un anno a 2-8 °C.
Stato fisico
Pronto all'uso
Nota sulla preparazione
Contiene p-nitrofenilfosfato, un substrato per la fosfatasi alcalina.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Laura C Jacques et al.
Nature communications, 11(1), 1892-1892 (2020-04-22)
Streptococcus pneumoniae serotype 1 is the predominant cause of invasive pneumococcal disease in sub-Saharan Africa, but the mechanism behind its increased invasiveness is not well understood. Here, we use mouse models of lung infection to identify virulence factors associated with
Cristina A Teixeira et al.
Clinical science (London, England : 1979), 130(18), 1665-1675 (2016-07-08)
Transthyretin (TTR)-related amyloidoses are diseases characterized by extracellular deposition of amyloid fibrils and aggregates in tissues composed of insoluble misfolded TTR that becomes toxic. Previous studies have demonstrated the ability of small compounds in preventing and reversing TTR V30M deposition
Baoxin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(1), 178-186 (2017-01-27)
Damage to the recurrent laryngeal nerve often causes hoarseness, dyspnea, dysphagia, and sometimes asphyxia due to vocal cord paralysis which result in a reduction of quality of life. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) play
Hannah M Rowe et al.
Infection and immunity, 87(10) (2019-07-17)
Acute otitis media is one of the most common childhood infections worldwide. Currently licensed vaccines against the common otopathogen Streptococcus pneumoniae target the bacterial capsular polysaccharide and confer no protection against nonencapsulated strains or capsular types outside vaccine coverage. Mucosal
Xin-Yu Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 295(48), 16393-16410 (2020-09-25)
The protein folding and lipid moiety status of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins (GPI-APs) are monitored in the endoplasmic reticulum (ER), with calnexin playing dual roles in the maturation of GPI-APs. In the present study, we investigated the functions of calnexin in the
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.