Documenti fondamentali
71768
Sigma-Aldrich
4-nitrofenil fosfato
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato disodico, p--nitrofenil fosfato, di-sodio 4-nitrofenil fosfato, pNPP
Scegli un formato
5 G
CHF 119.00
25 G
CHF 405.00
CHF 119.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0026
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 119.00
25 G
CHF 405.00
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
Beilstein:
5324661
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.83
CHF 119.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0026
Nome del prodotto
4-nitrofenil fosfato, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Saggio
≥99.0% (enzymatic)
Stato
powder or crystals
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Impurezze
≤0.1% free nitrophenol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Substrato cromogeno per la determinazione della fosfatasi acida e alcalina.[1][2] La reazione sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo; può essere arrestata con NaOH 3 N e letta a 405 nm.
Applicazioni
4-nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a substrate to measure the kinetic parameters of phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) phosphatase activity[3]
  • as substrate to assay acid phosphatase activity[4]
  • as substrate to assay bound antibodies with anti-rabbit/human alkaline phosphatase conjugate[5][6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The phytase from antarctic bacterial isolate, Pseudomonas sp. JPK1 as a potential tool for animal agriculture to reduce manure phosphorus excretion
Park I and Cho J
African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1398-1406 (2011)
Serological diagnosis of echinococcosis: the diagnostic potential of native antigens
Schweiger A, et al.
Infection, 40(2), 139-152 (2012)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Works
    Compound worked perfectly in the enzyme assay in laboratory experiment.