Passa al contenuto
20-179
pNPP Ser/Thr Assay Buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
For use in the phosphatase assay kits
Research Category
All
Physical form
50mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.1mM CaCl2
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)