N4645
4-nitrofenil fosfato
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato disodico, p--nitrofenil fosfato, di-sodio 4-nitrofenil fosfato, pNPP
Scegli un formato
CHF 254.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 254.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in diethanolamine buffer to detect alkaline phosphatase-conjugated antibodies in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
- to treat adherent cells in adhesion assay[4]
- as a phosphatase substrate in in vitro phosphatase assay[5] in substrate buffer for ELISA[6]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)