P6744
Picric acid solution
1.3% in H2O (saturated)
Sinonimo/i:
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.3% in H2O (saturated)
Colore
yellow to very dark yellow
Densità
1.080 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Picric acid is anionic and has a low molecular weight.
Applicazioni
- It is a component of picrosirius red which is used to stain collagen.
- Bouin’s fluid which also comprises picric acid is a fixative for nuclei and connective tissue.
- It can be used as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?