Documenti fondamentali
197378
Sigma-Aldrich
Acido picrico
moistened with water, ≥98%
Sinonimo/i:
2,4,6-trinitrofenolo, PA
Scegli un formato
100 G
CHF 52.90
500 G
CHF 165.00
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 52.90
500 G
CHF 165.00
About This Item
Formula condensata:
(O2N)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.10
Colour Index:
10305
Beilstein:
423400
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 195 °C)
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
contiene
≥35% water
Limite di esplosione
0.01 %
Concentrazione
≥50-<70%
Punto di fusione
122-123 °C (dried material) (lit.)
Solubilità
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
Densità
1.763 g/cm3
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido picrico (PA, 2,4,6-trinitrofenolo)[1] è un acido aromatico polinitrato. È estremamente acido in natura. Poiché si dissolve immediatamente in acqua, può facilmente inquinare l′ambiente in caso di esposizione.[2] È stato riferito il rilevamento sensibile del PA mediante sale di imidazolo tris,[2] gabbia organica nanoscopica autoassemblata [3+2] fluorescente[3] e sensori a base di rodamina[4]. È ampiamente utilizzato per la determinazione di vari composti organici con la spettrofotometria e la spettrofotometria di estrazione.[1]
Applicazioni
L′acido picrico è stato adoperato nella determinazione quantitativa del bisoprololo[5].
L′acido picrico è stato utilizzato nella preparazione del fissante di Bouin[6] e di un composito di acido picrico/azoturo di sodio/nanotubi di carbonio multiparete.[7]
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mario Sanhueza et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (111)(111), doi:10-doi:10 (2016-05-24)
Most studies on morphogenesis rely on qualitative descriptions of how anatomical traits are affected by the disruption of specific genes and genetic pathways. Quantitative descriptions are rarely performed, although genetic manipulations produce a range of phenotypic effects and variations are
Bijan Roy et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 1306-1310 (2013-01-12)
Two new anthracene-functionalized fluorescent tris-imidazolium salts have been synthesized, characterized, and proven to be selective sensors for picric acid, which is a common constituent of many powerful explosives. Theoretical studies revealed an unusual ground-state electron transfer from picrate anion to
Alina-Diana Panainte et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 117(2), 520-524 (2013-12-18)
Bisoprolol is a drug belonging to beta blockers drugs used primarily for the treatment of cardiovascular diseases. A spectrophotometric method for quantitative determination of bisoprolol was developed based on the formation of a complex combination between bisoprolol and picric acid.
Rhodamine based selective turn-on sensing of picric acid.
Sivaraman G, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(58), 30828-30831 (2014)
Koushik Acharyya et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(99), 15788-15791 (2014-11-06)
Dynamic covalent imine chemistry has been utilized to synthesize a fluorescent [3+2] self-assembled nanoscopic organic cage. The fluorescent nature of the reduced analogue of the cage was further exploited for the highly selective detection of the explosive picric acid (PA).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf