P5931
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Sinonimo/i:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Composizione
Protein, ~50% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1