Vai a
A2356
Fosfatasi, alcalina
≥5,500 DEA units/mg protein
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Fosfatasi alcalina, Fosfoidrolasi di monoesteri ortofosforici (alcalino ottimale)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 278.00
50000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1080.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥5,500 DEA units/mg protein
Concentration:
≥10 mg/mL
CHF 278.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
Quality Segment
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
≥10 mg/mL
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.2 L′enzima richiede zinco e ioni bivalenti di magnesio o calcio per svolgere l′attività.
Application
Grado di attività altamente specifico consigliato per la coniugazione di anticorpi e proteine.
La fosfatasi alcalina può essere utilizzata per defosforilare la caseina e altre proteine. La fosfatasi alcalina può essere adoperata anche per defosforilare i terminali 5′ del DNA o dell′RNA per prevenire l′auto-legatura. Il DNA e l′RNA possono anche essere marcati con il fosfato radiomarcato (tramite la T4 polinucleotide chinasi) dopo la defosforilazione con la fosfatasi alcalina.
Biochem/physiol Actions
L′enzima ha un′ampia specificità per gli esteri fosforici di alcoli, ammine, pirofosfato e fenoli. Viene utilizzato abitualmente per defosforilare le proteine e gli acidi nucleici.
Physical form
Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6
Analysis Note
Le dimensioni delle confezioni sono basate su unità DEA.
Other Notes
Un′unità DEA idrolizza 1 μmole di 4-nitrofenil fosfato in un minuto a pH 9,8 e a 37 °C (un′unità di glicina è equivalente a circa 3 unità DEA).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0114P7923P7640
description
≥5,500 DEA units/mg protein
description
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,700 DEA units/mg protein
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥10 DEA units/mg solid
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
concentration
≥10 mg/mL
concentration
≥10 mg/mL
concentration
≥10.0 mg/mL
concentration
-
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfatasi, alcalina
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review