O3636
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
powder
Sinonimo/i:
ODQ
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
pale yellow
Solubilità
ethanol: 1.2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1ON=C2C=Nc3ccccc3N12
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3