N6803
Nystatin water soluble
powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Nystatin Solution
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nystatin water soluble, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic
Stato
powder
PM
1029.23 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
100 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Molecular Formula: C51H84N2O19
Molecular Weight: 1029.23
Altre note
- Nystatin water soluble is a fully solubilized powder of Nystatin with potency of ≥2000 units/mg according to USP standard.
- Nystatin water soluble is 0.2μm filtered and endotoxin free.
- The suggest working concentration of Nystatin water soluble is 100 units/ml.
- It is recommended to store solutions of Nystatin water soluble in the dark.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.