Vai a
D9652
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
Sinonimo/i:
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ft
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 201.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 201.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~110 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9277D9402D9527
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
capacity
~110 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)