G4626
L-Glutathione oxidized disodium salt
≥98%, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
GSSG
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Glutathione oxidized disodium salt, ≥98%, powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
ethanol, essentially free
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)