Documenti fondamentali
N0912
Sigma-Aldrich
NAEPA
≥98 (TLC), solid
Sinonimo/i:
(Z)-N-[2-(Phosphonooxy)ethyl]-9-octadecenamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Colore
white
Punto di fusione
75.8-84.0 °C
Solubilità
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)21-18-19-26-27(23,24)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25)/b10-9+
BCSUWOZFWWBYSX-MDZDMXLPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Selective lysophosphatidic acid-1 (LPA1) receptor agonist; LPA mimetic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David B Banks et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 38(5), 857-868 (2017-04-28)
The blood-brain barrier is a microvascular network that (1) provides neuroprotection from metabolic and environmental toxins and (2) limits the delivery of therapeutics to the central nervous system (CNS). The ATP-binding cassette transporter P-glycoprotein contributes to the latter by actively
Izabela Woclawek-Potocka et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 234(8), 986-993 (2009-06-06)
Lysophosphatidic acid (LPA) has been shown to be a potent modulator of prostaglandin (PG) secretion during the luteal phase of the estrous cycle in the bovine endometrium in vivo. The aims of the present study were to determine the cell