Vai a
C8667
Colesterolo
Sigma Grade, ≥99%
Cholesterol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.40
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.10
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 491.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1550.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
CHF 46.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
sheep wool
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Application
Standard per la cromatografia
Il colesterolo è stato usato per preparare complessi immunostimolanti per potenziare le risposte cellulari e umorali.[1] È stato incorporato nel mangime animale per studiare l′effetto della dieta ricca di colesterolo.
Biochem/physiol Actions
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Il colesterolo è un lipide che rappresenta fino a 20-25% circa dei componenti strutturali delle membrane cellulari. Determina la fluidità e la permeabilità della membrana, rendendola permeabile all′acqua ma non a ioni e protoni. Il colesterolo regola anche le funzioni dei trasportatori e delle proteine di segnale presenti sulla membrana citoplasmatica.[2] Le principali sedi di sintesi del colesterolo sono l′intestino tenue e il fegato.[3]
Preparation Note
In alcol riscaldato il colesterolo monoidrato produce una soluzione di limpida, da incolore a giallo chiaro. È anche solubile in acetone, diossano, etilacetato, benzene, etere di petrolio, oli, grassi e soluzioni acquose di sali biliari. Le soluzioni devono essere conservate al riparo dalla luce.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NIST911CPHR1533H6167
Colesterolo Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterolo
Colesterolo NIST® SRM® 911c
NIST911C
Colesterolo
Colesterolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterolo
Colesterolo from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
SAFC
H6167
Colesterolo
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
sheep wool
biological source
-
biological source
-
biological source
sheep wool
grade
Sigma Grade
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve this product in serum, and what its maximum solubility in serum is? Because I am looking for a cholesterol product to prepare a solution with a concentration >250 mg/dL. Thank you!
    1 answer
    1. Free cholesterol is practically insoluble in serum. A true solution at a concentration of 250 mg/dL cannot be reliably achieved. Typical cholesterol levels in human serum may range from 150 – 250 mg/dL, with 30 – 70 mg/dL as free cholesterol. The majority is bound to lipoproteins in the serum matrix. Higher concentrations may be possible with heat, however this has not been investigated. The end user would have to determine the rate. Please see the link below to review a water-soluble cholesterol formulation, C4951. This product is a cyclodextrin complex that enhances cholesterol solubility up to 300 mg/mL (approximately 50 mg cholesterol).
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4951
      Please see the link below to review additional information regarding cholesterol transport in serum:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/metabolism-research/cholesterol-transport
      Helpful?
  2. how to prepare for cell culture? thank you
    1 answer
    1. Here is the link to our Biochemical Solubility table:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/287/917/c3045inf.pdf
      For the Cell Culture Tested grade of this product, C3045, three options are provided: Serum, Tween and Ethanol.
      Note that if Serum is used as the solvent, it may already contain some Cholesterol. The "Tween" is referring to an aqueous solution of either TWEEN 20 or TWEEN 80. Also, Ethanol can be used to make a stock solution, before supplementing the culture medium; consider perhaps a 100X solution in ethanol, which would give a concentration of 1 percent ethanol in the medium.
      Helpful?
  3. What is the best temperature for storage for 5 mg/mL solutions in ethanol? Can they be stored at 4C? Thank you!
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 2-8°C has not been evaluated. Solutions prepared in Chloroform, in aliquots and protected from light, are stable for at least 1 year when stored at -20°C. Solutions prepared in Ethanol are expected to be similarly stable.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. Buongiorno, volevo chiedere cortesemente quale sia l'origine del prodotto
    1 answer
    1. This product is derived from sheep wool. The origin information of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c8667#product-documentation
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. Hi, I want to know if this is from plant or sheep wool?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section of the product page, this material is from sheep wool.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Cholesterol
    Used as standard for TLC, worked OK, stainned less than other lipids with iodine, but that may be be normal
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help correct this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry. We look forward to hearing from you soon!