Vai a
E3889
Acido tetraacetico etilenico -bis(2-aminoetiletere)-N,N,N′,N′
Molecular Biology, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Acido egtazico, Acido tetraacetico etilenico bis (ossietilenenitrilo), EGTA, Glicol etere diammina-acido tetraacetico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 182.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 288.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 819.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3290.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
CHF 182.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acido etilenglicol-bis(2-amminoetiletere)-N,N,N′,N′-tetraacetico è stato usato:
  • come componente del tampone fosfato salino di Dulbecco (DPBS) per indurre l′indebolimento delle giunzioni cellulari
  • come chelante del calcio extracellulare nello studio del ruolo del calcio nella degenerazione dei mitocondri assonali
  • come componente del tampone di lisi per la lisi delle cellule della mucosa di topo in analisi western blot.
Un agente chelante utile per la determinazione del calcio in presenza di magnesio.
Biochem/physiol Actions
L′acido etilenglicol tetraacetico (EGTA) può chelare il calcio (Ca2+) in un rapporto 1:1. Se disciolto in misura di 1 g per 100 ml di sangue, agisce come anticoagulante. L′EGTA può prevenire il rilascio vescicolare nel nanodominio dei singoli canali del Ca2+. Questo chelante di metalli può inibire l′attività della pseudolisina.
L′acido etilenglicol-bis(2-amminoetiletere)-N,N,N′,N′-tetraacetico è un agente chelante utilizzato per la determinazione del calcio in presenza di magnesio.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
037774100OPE4378
description
Molecular Biology, ≥97.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
OmniPur® Grade, >=97.0%
description
≥97.0%
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
assay
≥97.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥97.0%
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
form
powder
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
241 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf