N0128
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Sigma Grade, ≥99%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Sigma Grade
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Attenzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2