Vai a
N0253
Nitrilotriacetic acid trisodium salt
Sigma Grade, ≥98%
Sinonimo/i:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 35.10
1 kg
Spedizione prevista il06 agosto 2026daSchnelldorf
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6NO6Na3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-768-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 35.10
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Application
An excellent chelating agent.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N012872560N9877
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
Sigma Grade
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
662.0 °F
flash_point_c
350 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)