254223
Iron(III) nitrate nonahydrate
≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
47 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges