Documenti fondamentali
M9313
Sigma-Aldrich
Mimetic Green 1 ALPHA Column
suspension
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’410.00
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’410.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
CHF 1’410.00
Check Cart for Availability
Descrizione
10 ml
Livello qualitativo
Stato
suspension
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Clark et al.
FEBS letters, 471(2-3), 182-186 (2000-04-18)
Integrin alpha4beta1 is a major leukocyte adhesion receptor that is a key target for the development of anti-inflammatory therapeutics. With the dual long-term goals of developing a reagent for use in high-throughput inhibitor screening assays and for crystallisation trials and
Tsutomu Arakawa et al.
Protein expression and purification, 63(2), 158-163 (2008-10-14)
MEP HyperCel resin, one of the Protein-A mimetic columns, is designed to bind antibodies at physiological pH and elutes the bound antibodies at mildly acidic pH. We have tested aqueous arginine solution for washing and elution of the resin. To