Vai a
TRIS-RO
Trizma® base
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Trizma® base, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
description
aminopeptidase substrate
assay
99.9% (titration)
packaging
pkg of 1 kg (10708976001), pkg of 5 kg (11814273001)
manufacturer/tradename
Roche
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
storage temp.
20-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Contaminants: <0.001% PK and aldolase, each, <0.01% GOT, GPT, MDH and myokinase, each
Other Notes
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
93440648310-M93350
Trizma&#174; base =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300&#160;nm &#8804;0.015
Sigma-Aldrich
TRIS-RO
Trizma® base
Trizma&#174; base reference material for titrimetry, certified by BAM, &gt;99.5%
Supelco
93440
Trizma® base
Trizma&#174; base 99.7% (T), puriss. p.a.
Sigma-Aldrich
93350
Trizma® base
description
=99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
description
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
description
TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
description
99.7% (T), puriss. p.a.
assay
99.9% (titration)
assay
>99.5%
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
99.7% (T)
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
absorption
-
absorption
≤0.02 at 280 nm, ≤0.03 at 260 nm
absorption
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)