Vai a
M5793
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride
guanylyl cyclase activator
Sinonimo/i:
3-(4-Morpholinyl)sydnone imine hydrochloride, Linsidomine hydrochloride, SIN-1 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 213.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 687.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 213.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride, (consistent with structure, NMR)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride has been used:
  • as a peroxynitrite donor standard to study the accumulation of peroxynitrite in Arabidopsis thaliana[1]
  • to study its effects on nitrosative stress in human brain vascular pericytes and human embryonic kidney cells[2]
  • as a ROS to study its effects on mouse embryonic fibroblasts[3]
Biochem/physiol Actions
3-Morpholinosydnonimine participates in the inhibition of cysteine proteases.[4]
Liberates nitric oxide (NO) spontaneously when in solution, activating guanylyl cyclase and causing an increase in cyclic-GMP. This product is a vasodilator and inhibits platelet aggregation. Using molecular oxygen, it generates both superoxide anion and nitric oxide that spontaneously form peroxynitrite.
Liberates nitric oxide (NO) spontaneously when in solution, activating guanylyl cyclase and causing an increase in cyclic-GMP; vasodilator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0190N142567028
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)