I0305000
Insulina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Insulin from bovine pancreas
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
insulin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)