T3754
L-tirosina
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-tirosina, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: soluble 50 mg/mL
applicazioni
detection
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.