H4916
BMP4, human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
Scegli un formato
CHF 466.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 466.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤10 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 34 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
pkg of 1000 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg Endotoxin level
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BMP4(652)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Cellular responses to BMP-4 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors, which play significant roles in BMP binding and signaling. Two BMP type I receptors and one BMP type II receptor have been identified. Both BMP type I receptors bind BMP-4 with high-affinity in the absence of BMP receptor type II.
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Note legali
Inibitore
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?