SML0788
A 83-01
≥98% (HPLC), powder, TGF-β RI kinase inhibitor
Sinonimo/i:
3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide, A-83-01, A83-01
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
A 83-01, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S=C([n]2nc(c(c2)c4c5c(ncc4)cccc5)c3nc(ccc3)C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the culture medium for organoid formation from dissociated tumor cells,
- as a component in Dulbecco′s modified Eagle medium/nutrient mixture F-12 (DMEM/F12) for culturing human epidermal stem cells (EpSCs)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.