Vai a
GF166
Proteina BMP-2, ricombinante umana
The Human Bone morphogenetic protein 2 (or BMP-2 protein) is a member of the BMP protein subgroup of the TGFβ superfamily.
Sinonimo/i:
Bone Morphogenetic Protein 2, BMP2, BMP-2A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
La proteina morfogenetica ossea 2 (o proteina BMP-2) è un membro del sottogruppo di proteine BMP della superfamiglia TGF. Svolge un ruolo dominante nel patterning dorsalventrale embrionale, nell'organogenesi, nella formazione delle gemme degli arti e nella formazione e rigenerazione ossea. La BMP-2 è una potente citochina osteoinduttiva, in grado di indurre la formazione di osso e cartilagine in associazione con supporti osteoconduttivi come il collagene e l'idrossiapatite sintetica. Oltre alla sua attività osteogenica, la BMP-2 svolge un ruolo importante nella morfogenesi cardiaca ed è espressa in una varietà di tessuti, tra cui polmone, milza, cervello, fegato, ovaie, prostata e intestino tenue. La forma funzionale della BMP-2 è una proteina di 26 kDa composta da due catene polipeptidiche identiche di 114 aminoacidi legate da un singolo legame disolfuro. Ogni monomero di BMP-2 è espresso come parte C-terminale di un polipeptide precursore, che contiene anche una sequenza segnale di 23 aminoacidi per la secrezione e un propeptide di 259 aminoacidi. Dopo la dimerizzazione di questo precursore, i legami covalenti tra il propeptide (che è anche un omodimero legato al disolfuro) e il ligando maturo della BMP-2 vengono scissi da una proteasi di tipo furinico. La BMP-2 umana ricombinante è una proteina omodimerica di 26,0 kDa costituita da due catene polipeptidiche di 115 aminoacidi.
Origine del prodotto: E. coli.
Application
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Biochem/physiol Actions
Reattività incrociata
Topo, ratto, coniglio, mucca, cane, scimmia
Physical form
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Preparation Note
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Saggio di attività biologica: stabilita sulla base della sua capacità di indurre la produzione di fosfatasi alcalina da parte di cellule ATDC-5. Il valore della DE50 atteso per questo effetto è di 0,5-1,0 μg/ml.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF319GF168SRP3326
BMP-2 human Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, &#8805;98% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
SRP3326
BMP-2 human
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
-
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
P12643
UniProt accession no.
P12643
UniProt accession no.
P22004
UniProt accession no.
P12643
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c