H4409
EX-CELL® CD Hybridoma Medium, Chemically Defined
Animal-component free, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Hybridoma Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
glucose: 2.84 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Caratteristiche e vantaggi
Developed to meet the needs of biotechnology manufacturing, this medium supports rapid initial cell growth and high levels of antibody expression. It also supports high cell densities at high viability for extended periods without the use of animal-derived proteins.
Avvertenza
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)