Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 73.40 |
1000 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 141.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 73.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL NS0 is an animal-component free, protein-free, chemically defined, serum-free medium developed for the long-term growth of NS0-related cells in suspension culture. The NS0 cells are clonal derivatives of the parent NS1 cell line and are capable of growth in suspension culture. NS0 hybridoma suspension cultures can be subcultured direclty into EX-CELL NS0 from serum-supplemented or serum-free media. Suspension cultures in EX-CELL NS0 have been carried for more that 50 passages with no loss of growth or viability.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description 03061601 |
| sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form - |
| components glucose: 5.6 g/L | components - |
| shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −196°C |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?