Vai a
C5467
Terreno CHO ACF EX-CELL®
Animal-component free, with HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Terreno CHO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
6 x 1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 896.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
Drug/Device Master File available
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: yes
NaHCO3: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Terreno di coltura privo di componenti animali formulato per ottimizzare la crescita cellulare e l′espressione proteica in cellule ovariche di criceto cinese (CHO).
Features and Benefits
Sviluppato per soddisfare le esigenze del settore delle biotecnologie e della produzione di vaccini, questo terreno di coltura promuove una rapida crescita cellulare iniziale ed elevati livelli di espressione proteica nelle colture in sospensione. Favorisce inoltre elevate densità cellulari e il mantenimento di tali densità di cellule vitali per periodi prolungati, determinando un aumento della produttività. Nei sistemi di coltura in batch, sono state raggiunte densità cellulari superiori a 8 × 106 cellule/ml. Sono stati osservati innalzamenti della produttività proteica fino al 500% per cellula.
Preparation Note
Prima dell′uso, aggiungere in condizioni asettiche 20-40 ml di soluzione di 200 mM di L-glutammina per litro di terreno.
Other Notes
Formulazione proprietaria contenente sali inorganici, tamponi di HEPES e bicarbonato di sodio, amminoacidi essenziali e non essenziali, vitamine, insulina umana ricombinante, idrolizzati vegetali, altri composti organici, oligoelementi e tensioattivi.
Non contiene antibiotici, antimicotici, L-glutammina o transferrina. Non contiene proteine o altri componenti di origine animale.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)