RAB0244
Human IL-10 ELISA Kit
Sinonimo/i:
IL-10, Interleukin-10
Scegli un formato
CHF 501.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 501.00
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL10(3586)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Human IL-10 ELISA kit has been used for determining the levels of IL-10 in cell culture supernatant. [4][5]
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?