GE29-0588-06
Antibody package, Protein G
Scegli un formato
CHF 197.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 197.00
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Contents
HiTrap Protein G HP (1 × 1 ml)
HiTrap Desalting (1 × 5 ml)
The HiTrap Protein G HP column enclosed is recommended for most species of antibodies, including rat. A HiTrap Desalting column is also provided for quick pH neutralization of the eluted antibodies.
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)