Documenti
GE28-9909-44
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Sinonimo/i:
Superdex Increase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiali
glass column
polyethylene filter
Nome Commerciale
Superdex®
PM
10000-600000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9909-44
Parametri
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
Volume del letto
~24 mL
Lungh. × diam. int. colonna
30 cm × 10 mm
Matrice
agarose-dextran composite
polymeric
Dimensione particelle
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Superdex Increase 200 è una colonna da gel filtrazione ad alta risoluzione nella purificazione preparativa su piccola scala (mg). Può essere utilizzata anche per la caratterizzazione e l′analisi di proteine con peso molecolare compreso tra 10.000 e 600.000, come ad esempio l′analisi di aggregati di anticorpi, l′analisi di omogeneità e di dimensioni delle proteine della membrana e le interazioni proteina-proteina. Preconfezionata con microsfere di agarosio a vantaggio di flussi elevati e ampia stabilità al pH.
Compatibilità
Filtrazione del gel per la purificazione preparatoria su piccola scala (25-500 mL).
Impiego a lungo termine: tutti i tamponi acquosi di uso comune, fino a 8 M di urea, detergenti ionici e non ionici, fino a 6 M di guanidina cloridrato
Per scopi di preparazione e analisi
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4-30 °C (etanolo al 20%).
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protocolli
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
Contenuto correlato
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.