Documenti fondamentali
GE29-0915-96
Sigma-Aldrich
Superose® 6 Increase 10/300 GL
Cytiva 29-0915-96, 10/300 GL
Sinonimo/i:
Superose® 6 Increase
Scegli un formato
1 EA
CHF 3’150.00
CHF 3’150.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 3’150.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
CHF 3’150.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass column
polyethylene filter
Nome Commerciale
Superose®
PM
5000-5,000,000 Da (globular proteins)
Confezionamento
package of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29-0915-96
Parametri
<0.35 mL/min flow rate
<0.75 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.75 mL/min flow rate
<1.50 mL/min flow rate (water at room temp)
25-500 μL sample volume
3 Mpa
Volume del letto
24 mL
Matrice
cross-linked agarose
polymeric
Gruppo funzionale matrice
agarose phase
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
3-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Superose® 6 Increase 10/300 GL è una versatile colonna preimpaccata per la cromatografia di esclusione dimensionale ad alta risoluzione nella purificazione preparativa su piccola scala (volume del campione < 500 μl). È inoltre adatta alla caratterizzazione e all′analisi di proteine e altre biomolecole con peso molecolare compreso tra 5.000 e 5.000.000.
Caratteristiche e vantaggi
  • Risoluzione più elevata rispetto a Superose 6, per una maggiore purezza e migliori risultati delle analisi.
  • Riduzione del tempo di lavorazione rispetto a Superose 6 per risultati più rapidi.
  • Utilizzo versatile per scopi preparatori e analitici, specialmente per proteine e complessi di grandi dimensioni.
  • Tolleranza a ripetute procedure di pulizia rigorose a pH elevato, per una lunga durata della colonna e la massima riduzione del carry-over.
Compatibilità
La colonna Superose 6 Increase 10/300 GL è idonea alla purificazione preparatoria su piccola scala (volume del campione di 25-500 μl) per ottenere quantità in milligrammi di proteine bersaglio altamente omogenee per dimensioni nella fase di affinamento della procedura di purificazione. È indicata anche per la caratterizzazione di grandi complessi proteici e per lo studio delle interazioni tra le proteine.
Stabile in tutti i tamponi di uso comune: 1 M di acido acetico, 8 M di urea, 6 M di guanidina cloridrato, 1% di SDS, solventi organici, 0,5 M di NaOH (per cleaning-in-place)
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4-30 °C (etanolo al 20%).
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(1), 48-59 (2018-11-13)
Detection of dynamic protein-protein interactions within complexes and networks remains a challenging task. Here, we show by the example of the proteolytic ClpXP complex the utility of combined chemical cross-linking and mass spectrometry (XL-MS) to map interactions within ClpP and
Articoli
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolli
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.