Documenti fondamentali
GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 25 μmol
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-4065-01
Concentrazione
100 mM
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)