Vai a
D6500
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt
≥97%
Sinonimo/i:
dATP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 183.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 511.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5Na2O12P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.15
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
277-809-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
natural (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)C3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7?;;/m0../s1
InChI key
JEKDCIBJADJZSK-LNUHRGGJSA-L
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is used as a substrate by a variety of polymerases including DNA polymerase(s) and reverse transcriptase(s).
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • for Smac- X-linked inhibitor of apoptosis protein (Smac-XIAP) binding assay.
  • as a component of polymerase chain reaction (PCR) using AM-toxin primers.[1]
  • to determine the affinity constant (Kd) with the transcription termination factor Rho.
  • to determine the activity of poly ADP-ribose polymerase 1 (PAPR-1 ).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4001D6000A26209
biological source
natural (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)