GE17-1321-01
Tris
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
Sinonimo/i:
Tris Base, Tris Buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1321-01
Colore
White
Intervallo di pH
7.2-9.0
Solubilità
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
- Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.