PPB023
Tris buffer
Pre-set, pH 8.1, pHast Pack™, powder
Sinonimo/i:
0.1M Tris
Livello qualitativo
Nome Commerciale
pHast Pack™
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
Impurezze
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Colore
white
pH
8.1
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
Attività estranea
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
- Cell culture (sterile filter recommended)
- Western blot
- Protein electrophoresis
- DNA agarose electrophoresis as a component to make Tris acetate-EDTA (TAE) and Tris borate-EDTA (TBE) buffers
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use for quick buffer prep
- No measuring and adjusting pH
- Saves time and minimizes effort in the lab
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Confezionamento
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)