648314
Tris(idrossimetil)aminometano
1.0 M liquid, pH 7.0-9.0, Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tris(idrossimetil)aminometano, Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Attività estranea
DNases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Physicochemical cell disruption of Bacillus sp. for recovery of polyhydroxyalkanoates: future bioplastic for sustainability.: This research used Tris buffer, pH 8.0, for cell lysis and extraction processes, contributing to sustainable bioplastic production through efficient recovery of polyhydroxyalkanoates (Bhat et al., 2024).
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1