GE17-1196-01
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-1196-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
Sinonimo/i:
HiPrep Chromatography Column, Sephacryl S-300 HR
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene (PP)
PM
10000-1500000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1196-01
Parametri
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
Volume del letto
320 mL
Lungh. × diam. int. colonna
60 cm × 26 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Gruppo funzionale matrice
dextran-acrylamide phase
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
3-11
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/ bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offer reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.