GE17-1166-01
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1166-01, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Sinonimo/i:
Sephacryl S-200 column
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
PM
5000-250000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1166-01
Parametri
<1 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
22 psi
Volume del letto
120 mL
Lungh. × diam. int. colonna
60 cm × 16 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Gruppo funzionale matrice
dextran-acrylamide phase
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.