S100HR
Sephacryl®
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)
Sinonimo/i:
Poly([allyl dextran]-co-N,N′-methylenebisacrylamide)
Descrizione
stability: stable to 0.2M NaOH
Stato
suspension (20% aqueous ethanol)
Caratteristiche
autoclavable
Matrice
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
Dimensione particelle
25-75 μm (wet)
25-75 μm (wet)
Dimensione pori
1000-100,000 Da MW range (globular proteins)
Compatibilità
mode of use size exclusion chromatography
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
- Autoclavable
- Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
- Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Applicazioni
- to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery
- to purify and characterize ovine pancreatic elastase as well as a lysozyme from human urine
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 - 43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)