50980
Guanidina tiocianato
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Rhodanide di guanidinio, Tiocianato di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo alla calcinazione
≤0.5% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-7.0 (25 °C, 6 M in H2O)
Punto di fusione
117-120 °C
120-122 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 280 nm in H2O at 6 M
Stringa SMILE
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2