Documenti fondamentali
368975
Millipore
Guanidine Thiocyanate
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
Sinonimo/i:
Guanidine Thiocyanate, GTC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3 · CHNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - XL1225000
Saggio
≥99% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: 25%
ethanol: 5%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm): <0.30.
Powerful protein denaturant that is widely used in purification of proteins and nucleic acids (absorbance: <0.30 at 280 nm, 1.7 M, H2O).
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2