G6638
Anti-Goat IgG (whole molecule) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
Ouchterlony double diffusion: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2