I2386
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IgM produced in Goat, Goat Anti-Human IgM, IgM Detection Antibody
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)