SAB4200692
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone GST-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
GST, Glutathione-S-Transferase
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GST-2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.5 μg/mL
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blotting
- autoradiography
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)